2-Amino-5-nitrophenol 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

400902500 400900010 400900250 400900500
ACRO400902500EA 198 EUR
ACRO400902500 ACRO400900010 ACRO400900250 ACRO400900500
2-Amino-5-nitrophenol 95%
2-Amino-5-nitrophenol
Formel: C₆H₆N₂O₃
Schmelzpunkt: 198…202 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007692
CAS-Nummer: 121-88-0
EINECS: 204-503-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Rust brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR