3,4-Dicyananilin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Aminophthalonitril, 4-Aminophthalsäuredinitril
401020100 401020250 401020050
ACRO401020100EA 287 EUR
ACRO401020100 ACRO401020250 ACRO401020050
3,4-Dicyananilin 97%
3,4-Dicyananilin
Formel: C₈H₅N₃
Molecular Weight: 143.15 g/mol
Siedepunkt: 321
Schmelzpunkt: 177…182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041741
CAS-Nummer: 56765-79-8
EINECS: 260-370-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to orange Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 182 °C
HPLC ≥96.0 %