4'-Aminopropiophenon 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: p-Aminopropiophenon

401040100
ACRO401040100EA 136 EUR
ACRO401040100
4'-Aminopropiophenon 98%
4'-Aminopropiophenon
Formel: C₉H₁₁NO
Molecular Weight: 149,19 g/mol
Siedepunkt: 482 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 135…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017113
CAS-Nummer: 70-69-9
EINECS: 200-742-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00490

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to light brown Powder or crystals or scales
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 143 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR