Ammoniumcarbonat ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ammoniumcarbonat, Hirschhornsalz
401130010
401130250
401130025
ACRO401130010EA
124
EUR
ACRO401130010
ACRO401130250
ACRO401130025
Ammoniumcarbonat ACS
Ammoniumcarbonat (enthält Ammoniumcarbamat)
Formel:
(NH₄)₂CO₃ Molecular Weight: 96.09 g/mol Schmelzpunkt: 58 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010890 CAS-Nummer: 506-87-6 EINECS: 208-058-0 Merck Index: 13,00508 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder or crystals and/or chunks |
Non-volatile matter | ≤0.01 % |
Titration excess HCl | ≥30.0 % (NH3) |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Sulfur compounds (as SO4) | ≤0.002 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |