Aluminon ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
401500250
401501000
ACRO401500250EA
53
EUR
ACRO401500250
ACRO401501000
Aluminon ACS
Aluminon
Formel:
C₂₂H₂₃N₃O₉ Schmelzpunkt: 220…225 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040925 CAS-Nummer: 569-58-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red to yellow-brown to red-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Residue after ignition | ≤0.2 % |
Sensitivity | (to Aluminium) Passes test |
Insoluble matter | ≤0.1 % |