1,1'-Binaphthyl 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,1'-Binaphthalene
402240050
ACRO402240050EA 98.8 EUR
ACRO402240050
1,1'-Binaphthyl 97%
1,1'-Binaphthyl
Formel: C₂₀H₁₄
Molecular Weight: 254.33 g/mol
Siedepunkt: 405
Schmelzpunkt: 143…146 °C
MDL: MFCD00041740
CAS-Nummer: 604-53-5
EINECS: 210-070-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %