4,4'-Bis(dimethylamino)benzil 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1,2-Bis(4-(dimethylamino)phenyl)ethane-1,2-dione, 1,2-Bis(4-dimethylaminophenyl)-1,2-ethanedione
402390010
ACRO402390010EA 43.4 EUR
ACRO402390010
4,4'-Bis(dimethylamino)benzil 98%
4,4'-Bis(dimethylamino)benzil
CAS No.: 17078-27-2
Formel: C₁₈H₂₀N₂O₂
Molecular Weight: 296,37 g/mol
Schmelzpunkt: 200…204 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051389
CAS-Nummer: 17078-27-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 204 °C
HPLC ≥97.5 %