Bis(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
402530250
ACRO402530250EA 98.8 EUR
ACRO402530250
Bis(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride 99%
Bis(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride
Appearance: White Crystalline powder
Formel: C₆H₁₆ClNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041987
CAS-Nummer: 38402-02-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white to off-white Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥97.5 %