Bis(2,4,6-trichlorphenyl)oxalat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bis(2,4,6-trichlorophenyl) oxalate, TCPO, Oxalic Acid Bis(2,4,6-trichlorophenyl) Ester
402660050
ACRO402660050EA
140
EUR
ACRO402660050
Bis(2,4,6-trichlorphenyl)oxalat 98%
Bis(2,4,6-trichlorophenyl)oxalate
Appearance: White Crystalline powder
Formel:
C₁₄H₄Cl₆O₄ Molecular Weight: 448,88 g/mol Schmelzpunkt: 188…192 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00043061 CAS-Nummer: 1165-91-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 187 to 193 °C |
Titration with TBAH | ≥97.5 % |