Borwasserstoff-Trimethylamin-Komplex 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

402741000 402740250
ACRO402741000EA 250 EUR
ACRO402741000 ACRO402740250
Borwasserstoff-Trimethylamin-Komplex 97%
Borwasserstoff-Trimethylamin-Komplex
Formel: C₃H₁₂BN
Schmelzpunkt: 92…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012420
CAS-Nummer: 75-22-9
EINECS: 200-850-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
Titration with Na2S2O3 ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR