1-Brom-2-methoxyethan 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: (2-Bromethyl)methylether

402980050 402980250 402981000 402985000
ACRO402980050EA 42.5 EUR
ACRO402980050 ACRO402980250 ACRO402981000 ACRO402985000
1-Brom-2-methoxyethan 95%
1-Brom-2-methoxyethan
Formel: BrH₂CCH₂OCH₃
Molecular Weight: 138.99 g/mol
Siedepunkt: 107…110 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.46 g/cm³
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000236
CAS-Nummer: 6482-24-2
EINECS: 229-339-4
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR