3-Brom-1-propanol 92%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-3-hydroxypropan, Trimethylenbromhydrin
403200250 403200050
ACRO403200250EA 101 EUR
ACRO403200250 ACRO403200050
3-Brom-1-propanol 92%
3-Brom-1-propanol
Formel: BrH₂CCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 62 °C (5 mmHg)
Dichte: 1,6 g/cm³
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002942
CAS-Nummer: 627-18-9
EINECS: 210-986-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %