Bromthymolblau Natriumsalz ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
403260100
ACRO403260100EA 51.8 EUR
ACRO403260100
Bromthymolblau Natriumsalz ACS
Bromthymolblau Natriumsalz
Formel: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
Schmelzpunkt: > 200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077263
CAS-Nummer: 34722-90-2
EINECS: 252-169-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark green to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)
Clarity of solution Passes test