Calciumpropionat 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Propionsäure Calciumsalz, Calciumdipropionat
403900010
403900050
403900251
ACRO403900010EA
55.7
EUR
ACRO403900010
ACRO403900050
ACRO403900251
Calciumpropionat 98+%
Calciumpropionat
Formel:
(CH₃CH₂COO)₂Ca Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036137 CAS-Nummer: 4075-81-4 EINECS: 223-795-8 Merck Index: 13,01703 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | ≥98.0 % (on dry substance) |
Loss on drying | ≤4 % (105°C, 2 Hrs) |
pH | 6.9 to 9.0 (10 % solution) |
Fluoride (F) | ≤10 ppm |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.3 % (in water) |