Carmin (Calcium-Aluminium-Verlackung von Carminsäure) alum lake of carminic acid, rein, zertifiziert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: CI 75470

404140250 404141000
ACRO404140250EA 145 EUR
ACRO404140250 ACRO404141000
Carmin (Calcium-Aluminium-Verlackung von Carminsäure) alum lake of carminic acid, rein, zertifiziert
Carmin (Calcium-Aluminium-Verlackung von Carminsäure)
Formel: C₂₂H₂₀O₁₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167028
CAS-Nummer: 1390-65-4
EINECS: 215-724-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Dark red Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
BSC Certification Passes


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR