Chloressigsäureanhydrid 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

404420250 404421000 404422500
ACRO404420250EA 51 EUR
ACRO404420250 ACRO404421000 ACRO404422500
Chloressigsäureanhydrid 97%
Chloressigsäureanhydrid
Formel: C₄H₄Cl₂O₃
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51…59 °C
Dichte: 1,5497 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 143 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000929
CAS-Nummer: 541-88-8
EINECS: 208-794-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02130

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 60 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR