2-Chlornicotinsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chlor-3-pyridincarbonsäure, 2-Chlorpyridin-3-carbonsäure
404860500
ACRO404860500EA 80.1 EUR
ACRO404860500
2-Chlornicotinsäure 99%
2-Chlornicotinsäure
Formel: C₆H₄ClNO₂
Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 176…178 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006236
CAS-Nummer: 2942-59-8
EINECS: 220-937-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (105°C, 3 hrs)
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %