8-Chlorchinolin 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

405020100 405020250
ACRO405020100EA 56.6 EUR
ACRO405020100 ACRO405020250
8-Chlorchinolin 99%
8-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
Molecular Weight: 163.61
Siedepunkt: 288
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1.2834
Flammpunkt: >110 °C
MDL: MFCD00047618
CAS-Nummer: 611-33-6
EINECS: 210-265-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Free amine ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR