Natriumcholat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Natrium-3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanoat, Natrium-3α,7α,12α-trihydroxy-5β-cholanoat, 3α,7α,12α-Trihydroxycholan-24-säure Natriumsalz, 3α,7α,12α-Trihydroxycholansäure Natriumsalz, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-säure Natriumsalz, Cholsäure Natriumsalz, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholansäure Natriumsalz
405191000
405195000
ACRO405191000EA
128
EUR
ACRO405191000
ACRO405195000
Natriumcholat 99%
Natriumcholat
Formel:
C₂₄H₃₉NaO₅ Molecular Weight: 430.56 g/mol Schmelzpunkt: 198 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150749 CAS-Nummer: 361-09-1 EINECS: 206-643-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤5.0 % (110°C) |
pH | 7.5 to 9.5 (5 % in water) |
Specific optical rotation | +33° to +37° (20°C, 589 nm) (c=0.6, ethanol) |
Titration with HClO4 | 98.0 to 102.0 % (On dried basis) |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |
Impurity | ≤2.0 % Sodium deoxycholate |