(±)-Citronellal 93% pract.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
405291000 405295000
ACRO405291000EA 32.2 EUR
ACRO405291000 ACRO405295000
(±)-Citronellal 93% pract.
(±)-Citronellal
Formel: C₁₀H₁₈O
Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 0,86 g/cm³
Flammpunkt: 78 °C
MDL: MFCD00038090
CAS-Nummer: 106-23-0
EINECS: 203-376-6
Merck Index: 13,02353
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance to light green-yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥91 %
Specific gravity 0.85 to 0.87 g/ml (20°C)