Kristallviolett, rein, zertifiziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Cresyl echt violet, Cresyl violet, Cresyl fast violet, 5,9-Diaminobenzo[a]phenoxazin-7-ium acetate, 9-Amino-5-imino-5H-benzo[a]phenoxazine acetate salt, Cresyl Violet acetate, Gentian violet
405760025
405760100
405760500
ACRO405760025EA
80.7
EUR
ACRO405760025
ACRO405760100
ACRO405760500
Kristallviolett, rein, zertifiziert
Cresylviolett (Azetat)
Formel:
C₂₅H₃₀ClN₃ Molecular Weight: 321.33 g/mol Schmelzpunkt: 140…143 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013151 CAS-Nummer: 548-62-9 EINECS: 208-953-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark green to black Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥65 % |
UV Lambda max | 596 to 599 nm |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 0.94 to 1.2 |
BSC Certification | Passes |