Iodcyan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
405960050
ACRO405960050EA 132 EUR
ACRO405960050
Iodcyan 98%
Cyanogen iodide
Formel: CIN
Schmelzpunkt: 142…149 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011605
CAS-Nummer: 506-78-5
EINECS: 208-053-3
UN: 1588
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %
GC ≥97.5 %