Cyclohexan 99+% ACS, erfüllt analytische Spezifikationen von Reagent Ph. Eur. für die Spektroskopie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

406025000 406020025
ACRO406025000EA 57.5 EUR
ACRO406025000 ACRO406020025
Cyclohexan 99+% ACS, erfüllt analytische Spezifikationen von Reagent Ph. Eur. für die Spektroskopie
Cyclohexan
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 81 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 6,5 °C
Dichte: 0,77 g/cm³
Flammpunkt: –18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003814
CAS-Nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
Boiling point 79 to 81 °C
Density (20/20 °C) 0.779 to 0.780
GC ≥99.0 %
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Substance darkened by H2SO4 passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR