trans-1,4-Cyclohexanedimethanol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: trans-1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane
406062500
ACRO406062500EA 294 EUR
ACRO406062500
trans-1,4-Cyclohexanedimethanol 98%
trans-1,4-Cyclohexanedimethanol
Appearance: White Crystalline powder
Formel: C₈H₁₆O₂
Molecular Weight: 144,21 g/mol
Schmelzpunkt: 61…66 °C
Dichte: 1,02 g/cm³
Flammpunkt: >109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066360
CAS-Nummer: 3236-48-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
GC ≥97.5 %