Natriumdecylsulfat für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
406220050 406220250 406221000
ACRO406220050EA 168 EUR
ACRO406220050 ACRO406220250 ACRO406221000
Natriumdecylsulfat für die HPLC
Natriumdecylsulfat
Formel: C₁₀H₂₁NaO₄S
Schmelzpunkt: 191,85 °C
Dichte: 1,207 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041881
CAS-Nummer: 142-87-0
EINECS: 205-568-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.5 % (K.F.)
Solubility (25 % in water at 25°C) Clear colorless to light yellow
UV at 280 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥98.5 % (On dry substance)