1,3-Dibromaceton 70% tech.
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Dibromopropan-2-one
406550250
ACRO406550250EA 311 EUR
ACRO406550250
1,3-Dibromaceton 70% tech.
1,3-Dibromaceton
Formel: BrH₂CC(O)CH₂Br
Molecular Weight: 215,87 g/mol
Siedepunkt: 95 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 2,167 g/cm³ (18 °C)
MDL: MFCD00013540
CAS-Nummer: 816-39-7
EINECS: 212-430-8
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.9 %