Di-tert-butylmalonat 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

406620100 406620500
ACRO406620100EA 49.2 EUR
ACRO406620100 ACRO406620500
Di-tert-butylmalonat 98%
Di-tert-butylmalonat
Formel: C₁₁H₂₀O₄
Siedepunkt: 110…111 °C (22 mmHg)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 0,966 g/cm³
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008810
CAS-Nummer: 541-16-2
EINECS: 208-769-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4175 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR