1,1'-Diethyl-2,2'-cyanine Iodide 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
407255000
ACRO407255000EA
148
EUR
ACRO407255000
1,1'-Diethyl-2,2'-cyanine Iodide 99%
1,1'-Diethyl-2,2'-cyanine iodide
Appearance: Golden to dark red Crystalline powder
Formel:
C₂₃H₂₃IN₂ Schmelzpunkt: 273 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011971 CAS-Nummer: 977-96-8 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Golden to dark red Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrophotometry | ≥98.5 % |