Dimethylamin 26% (w/w) in Wasser
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
408000010
ACRO408000010EA 36.2 EUR
ACRO408000010
Dimethylamin 26% (w/w) in Wasser
Dimethylamin
Formel: C₂H₇N
Molecular Weight: 45,08 g/mol
Schmelzpunkt: –37 °C
Dichte: 0,89 g/cm³
Flammpunkt: –18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008288
CAS-Nummer: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 1160
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03255
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 25 to 27 %
HPLC ≥97.5 %