2-(Dimethylamino)ethyl-acetat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Acetic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester
408060250
ACRO408060250EA 77.5 EUR
ACRO408060250
2-(Dimethylamino)ethyl-acetat 98%
2-(Dimethylamino)ethyl acetate
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formel: C₆H₁₃NO₂
Molecular Weight: 131,18 g/mol
Siedepunkt: 152…154 °C
Dichte: 0,92 g/cm³
Flammpunkt: 47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041912
CAS-Nummer: 1421-89-2
UN: 1992
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4155 to 1.4175 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %