N,N-Dimethylcyclohexylamin 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

408255000 408250025
ACRO408255000EA 56.4 EUR
ACRO408255000 ACRO408250025
N,N-Dimethylcyclohexylamin 99%
N,N-Dimethylcyclohexylamin
Formel: C₈H₁₇N
Siedepunkt: 160…161 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,84 g/cm³
Flammpunkt: 37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003844
CAS-Nummer: 98-94-2
EINECS: 202-715-5
UN: 2264
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4525 to 1.4545 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.25 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR