Dimethylglyoxim 99+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
408330250
408331000
408335000
408330025
ACRO408330250EA
39.7
EUR
ACRO408330250
ACRO408331000
ACRO408335000
ACRO408330025
Dimethylglyoxim 99+% ACS
Dimethylglyoxim
Formel:
CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃ Siedepunkt: 53 °C (8 mmHg) Schmelzpunkt: 239…242 °C Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002117 CAS-Nummer: 95-45-4 EINECS: 202-420-1 UN: 2926 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,03272 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 239 to 242 °C (Dec) |
Residue after ignition | ≤0.05 % |
Gravimetry | ≥99.0 % |
Suitability | (for Ni determination) Passes test |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in ethanol) |