1,4-Dinitrobenzol 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

408650050 408650250
ACRO408650050EA 47.7 EUR
ACRO408650050 ACRO408650250
1,4-Dinitrobenzol 98%
1,4-Dinitrobenzol
Formel: C₆H₄N₂O₄
Molecular Weight: 168.11 g/mol
Siedepunkt: 299
Schmelzpunkt: 173…175 °C
Dichte: 1.63 g/cm³
Flammpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007314
CAS-Nummer: 100-25-4
EINECS: 202-833-7
UN: 3443
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03301

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Ochre to orange Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 175 °C
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR