3,4-Dinitrobenzoesäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
408700050
ACRO408700050EA
54.1
EUR
ACRO408700050
3,4-Dinitrobenzoesäure 99%
3,4-Dinitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₄N₂O₆ Molecular Weight: 212,12 g/mol Schmelzpunkt: 163…166 °C Dichte: 1,674 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00007255 CAS-Nummer: 528-45-0 EINECS: 208-433-9 Merck Index: 13,03303 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 163 to 166 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |