trans,trans-Dibenzylidenaceton 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(1E,4E)-1,5-Diphenylpenta-1,4-dien-3-one
409000250
409001000
409000050
ACRO409000250EA
87.8
EUR
ACRO409000250
ACRO409001000
ACRO409000050
trans,trans-Dibenzylidenaceton 98%
trans,trans-Dibenzylidenaceton
Formel:
C₁₇H₁₄O Molecular Weight: 234.30 g/mol Schmelzpunkt: 107…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004790 CAS-Nummer: 35225-79-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 108 to 114 °C |
Assay | ≥97.5 % |
Pore volume | 0.80 to 1.00 ml/g |
Carbon (C) | ≥16 % |
Volatile matter | ≤4 % (110 °C) |