1,3-Dibenzoylpropan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1,5-Diphenyl-1,5-butandion, 1,5-Diphenylbutan-1,5-dion
409010100
ACRO409010100EA 92.3 EUR
ACRO409010100
1,3-Dibenzoylpropan 99%
1,3-Dibenzoylpropan
Formel: C₁₇H₁₆O₂
Schmelzpunkt: 64…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051401
CAS-Nummer: 6263-83-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %
Volatile matter ≤4 % (110 °C)