Dodecylamine hydrochloride 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dodecan-1-amine hydrochloride, Laurylamine Hydrochloride
409250100
ACRO409250100EA
55
EUR
ACRO409250100
Dodecylamine hydrochloride 99%
Dodecylamine hydrochloride
Appearance: White Powder
Formel:
C₁₂H₂₇N Molecular Weight: 221,81 g/mol Schmelzpunkt: 186…188 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042017 CAS-Nummer: 929-73-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |