4-(4-Ethoxyphenylazo)-m-phenylenediamine, mixture of mono and dihydrochloride Gemisch aus Mono- und Dihydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
409680100
ACRO409680100EA
141
EUR
ACRO409680100
4-(4-Ethoxyphenylazo)-m-phenylenediamine, mixture of mono and dihydrochloride Gemisch aus Mono- und Dihydrochlorid 98%
4-(4-Ethoxyphenylazo)-m-phenylenediamine, mixture of mono and dihydrochloride
Appearance: Dark brown to black Powder
Formel:
C₁₄H₁₆N₄O·xHCl Schmelzpunkt: 215 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042023 CAS-Nummer: 74367-87-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark brown to black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
GC | ≥97.5 % |