Ethylvalerat 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Pentansäureethylester, Ethylpentanoat, Valeriansäureethylester

410470050 410471000 410475000
ACRO410470050EA 25.1 EUR
ACRO410470050 ACRO410471000 ACRO410475000
Ethylvalerat 99%
Ethylvalerat
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130.19 g/mol
Siedepunkt: 145 °C
Schmelzpunkt: –91 °C
Dichte: 0.87 g/cm³
Flammpunkt: 37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009479
CAS-Nummer: 539-82-2
EINECS: 208-726-1
UN: 3272
ADR: 3 III
Merck Index: 12,10042

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR