Ethylviolett 80%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
410490250
ACRO410490250EA 32.4 EUR
ACRO410490250
Ethylviolett 80%
Ethyl violet
Formel: C₃₁H₄₂ClN₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011765
CAS-Nummer: 2390-59-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤4 %
Dye content ≥75 %
UV Lambda max 593 to 599 nm (c=0.1, H2O)