1-Heptansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat für die HPLC

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

411270050 411270250 411271000 411275000
ACRO411270050EA 61.8 EUR
ACRO411270050 ACRO411270250 ACRO411271000 ACRO411275000
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat für die HPLC
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
Formel: C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149550
CAS-Nummer: 207300-90-1
EINECS: 245-210-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 7.4 % to 9 % (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Solubility (10 % w/v in water) Clear colorless
UV at 260 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR