Cetrimoniumchlorid 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

411410050 411410250 411411000 411415000
ACRO411410050EA 36.2 EUR
ACRO411410050 ACRO411410250 ACRO411411000 ACRO411415000
Cetrimoniumchlorid 99%
Cetrimoniumchlorid
Formel: C₁₉H₄₂ClN
Schmelzpunkt: 234 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011773
CAS-Nummer: 112-02-7
EINECS: 203-928-6
UN: 2923
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥94 %
Specific optical rotation -33.0° to -37.0° (20°C, 589 nm) (c=9 in CHCl3)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR