Hexan (Isomerengemisch) 99%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

411540010 411540025 411540100
ACRO411540010EA 30.3 EUR
ACRO411540010 ACRO411540025 ACRO411540100
Hexan (Isomerengemisch) 99%, rein
Hexan (Isomerengemisch)
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Siedepunkt: 68…70 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,659 g/cm³
Flammpunkt: –22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009520
CAS-Nummer: 92112-69-1
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3810 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 % (sum of isomers)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR