p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
411780500
411781000
ACRO411780500EA
82.2
EUR
ACRO411780500
ACRO411781000
p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate 98%
p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate
Appearance: Light yellow to light orange Powder
Formel:
C₆H₈N₂O₃S Schmelzpunkt: 285 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00480958 CAS-Nummer: 854689-07-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to light orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | 4 % to 5 % |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |