2-Hydroxyacetophenon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Phenacylhydroxyid, α-Hydroxyacetophenon, ω-Hydroxyacetophenon
411900250
ACRO411900250EA
140
EUR
ACRO411900250
2-Hydroxyacetophenon 97%
2-Hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₈O₂ Molecular Weight: 136,15 g/mol Siedepunkt: 118…120 °C (11 mmHg) Schmelzpunkt: 83…88 °C Dichte: 1,0963 g/cm³ (99 °C) |
MDL:
MFCD00041829 CAS-Nummer: 582-24-1 EINECS: 209-480-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 83 to 88 °C |
GC | ≥96.0 % |