(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (S)-3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
412120010
ACRO412120010EA 105 EUR
ACRO412120010
(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionsäure 99%
(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionsäure
Formel: C₉H₁₀O₃
Schmelzpunkt: 116…119 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00145262
CAS-Nummer: 36567-72-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 119 °C
Specific optical rotation -21.5° to -23.5° (20 °C, 589 nm) (c=4, CH3OH)
Titration with NaOH ≥98.5 %