Indigocarmin, rein, zertifiziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Acid Blue 74, Food blue No. 2
412300250
412301000
ACRO412300250EA
47.7
EUR
ACRO412300250
ACRO412301000
Indigocarmin, rein, zertifiziert
Indigocarmin
Formel:
C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂ Schmelzpunkt: ? 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005723 CAS-Nummer: 860-22-0 EINECS: 212-728-8 Merck Index: 13,04969 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark blue to purple Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥80 % |
UV Lambda max | 608 to 612 nm |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 0.98 to 1.07 |
BSC Certification | Passes |