Indigocarmin, rein, zertifiziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Acid Blue 74, Food blue No. 2
412300250 412301000
ACRO412300250EA 47.7 EUR
ACRO412300250 ACRO412301000
Indigocarmin, rein, zertifiziert
Indigocarmin
Formel: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
Schmelzpunkt: ? 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005723
CAS-Nummer: 860-22-0
EINECS: 212-728-8
Merck Index: 13,04969
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark blue to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
UV Lambda max 608 to 612 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.07
BSC Certification Passes