2-Methyl-1-Propanol für die HPLC

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

412640010
ACRO412640010EA 66.8 EUR
ACRO412640010
2-Methyl-1-Propanol für die HPLC
2-Methyl-1-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂OH
Siedepunkt: 108 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –108 °C
Dichte: 0,8 g/cm³
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004740
CAS-Nummer: 78-83-1
UN: 1212
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.45 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR