Isopropylmyristat 96%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Isopropyltetradecanoat, Tetradecansäureisopropylester, Myristinsäureisopropylester

412850250 412851000 412850010
ACRO412850250EA 22.2 EUR
ACRO412850250 ACRO412851000 ACRO412850010
Isopropylmyristat 96%
Isopropylmyristat
Formel: C₁₇H₃₄O₂
Molecular Weight: 270.46 g/mol
Siedepunkt: 167 °C (9 mmHg)
Dichte: 0.85 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008982
CAS-Nummer: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Merck Index: 13,05235

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥95 %
Color scale ≤30 APHA
Acid value ≤0.5 mg KOH/g
Iodine value ≤1 g I2/100 g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR